Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión PNJ
Código de producto. p-7226194
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
620 g
3200 g
12 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17301753 12 kg cada uno
17311753 3200 g cada uno
17321753 620 g cada uno
3 options
Código de producto. 17301753
Marca: Kern Sohn PNJ 120001M
The new standard in the laboratory with robust tuning fork measuring system.
  • Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento. Ideal para empleos móviles con homologación obligatoria, como la vente ambulante de oro y joyas
  • Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran plato de pesaje de acero inoxidable resistente a golpes
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 12 kg
Legibilidad 0.1 g
Linealidad 0.2 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter