Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión PBJ
Código de producto. p-7226209
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
620 g
4200 g
6200 g
8200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17341673 4200 g cada uno
17361673 6200 g cada uno
17351673 620 g cada uno
17371673 8200 g cada uno
4 options
Código de producto. 17341673
Marca: Kern Sohn PBJ 42002M
Multifunctional laboratory balance with single-cell weighing system and EC type approval.
  • Calibracion automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 4200 g
Legibilidad 0.01 g
Repetibilidad 0.01 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter