Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión EW
Código de producto. 17371603
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
420 g
620 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
12 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17371603 12 kg cada uno
17391603 2200 g cada uno
17311613 4200 g cada uno
17301613 420 g cada uno
17331613 6200 g cada uno
17321613 620 g cada uno
17341613 820 g cada uno
7 options
Código de producto. 17371603
Marca: Kern Sohn EW 120001NM
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Comportamiento termico estable
  • Tiempo de estabilizacion corto
  • Alta robustez mecanica
  • Alta seguridad de carga de esquina
  • Protocolización GLP/ISO
  • Suma de partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 12 kg
Legibilidad 0.1 g
Tipo Balanza de precisión
Longitud de la cubeta (métrico) 180 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 160 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz