Learn More
Digi-Sense™ Termómetro de bolsillo precalibrado
Product Code. p-7114293
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
16,51 x 7,62 x 15,2 cm
22,86 x 5,08 x 20,6 cm
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15820046 22,86 x 5,08 x 20,6 cm cada uno
15810046 16,51 x 7,62 x 15,2 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15820046 Supplier Digi-Sense™ Supplier No. 2025033
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Batería
Los termómetros de bolsillo precalibrados Digi-Sense ofrecen lecturas de temperatura rápidas con excelente precisión
  • Mediciones fiables
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
Warranty
2 años
Specifications
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,86 x 5,08 x 20,6 cm
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, educativo, I+D
Altura (imperial) 8,125 in
Altura (métrico) 20,6 cm
Incluye Protector de sonda, dos pilas AAA y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal
Longitud (métrico) 22.86 cm
Tiempo de medición 20 s
Tipo de sonda penetración
Resolución 0,1 °
Tipo de producto Termómetro digital de bolsillo con forma de bolígrafo
Temperatura máx. (imperial) 482 °F
Temperatura máxima 250 °C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) − 40 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 482 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +250 °C
Calibrated Trazable al NIST
Batería, tipo 1.5V LR44
Exactitud ±1,5 % de la lectura +2,0°
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 5.08 cm