Learn More
Digi-Sense™ Termómetro de bolsillo precalibrado
Descripción
Includes
Batería
- Mediciones fiables
- Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,51 x 7,62 x 15,2 cm |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratory, educational, R&D |
| Altura (imperial) | 6 in. |
| Altura (métrico) | 15.2 cm |
| Incluye | Protector de sonda, dos pilas AAA y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal |
| Longitud (métrico) | 16.51 cm |
| Tiempo de medición | 20 sec. |
| Tipo de sonda | penetración |
| Resolución | 0,1 ° |
| Mostrar más |