Learn More
Digi-Sense™ Pinzas amperimétricas compactas precalibradas
Click to view available options
Tipo de producto:
Corriente de CA/CC; RMS real
Solo corriente de CA
Hertz:
10 a 100 000 Hz
De 10 a 10 000 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Cables de prueba, sonda de temperatura, maletín de transporte, batería de 9 V e informe de calibración trazable NIST suministrado por InnoCal.
- Mediciones fiables
- Precalibrado de acuerdos con normas trazables NIST
- Mayor durabilidad con carcasa de plástico de doble moldeado
- Visibilidad instantánea con alerta LCD cuando se mide tensión de CA sin contacto
- Acceda a las zonas de pruebas difíciles con la apertura de la mandíbula pequeña
- Facilidad de medición mejorada con función de retención de datos en la gran pantalla retroiluminada
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Corriente de CA/CC; RMS real |
| Para utilizar con (equipo) | Electrical Equipment |
| Longitud (imperial) | 7,75 in |
| Longitud (métrico) | 19,7 cm |
| Tensión | 600 V |
| Exactitud | Voltios de CC: ±1,5% + 2 dígitos; corriente de CC: ±2,8 % + 5 dígitos; voltios de CA: ±2,0 % + 5 dígitos; corriente de CA: ±2,8 % + 5 dígitos; capacitancia: ±5,0 % + 10 dígitos; frecuencia: ±1,5 % + 2 dígitos; resistividad: ±3,5 % + 5 dígitos |
| Amperaje | 0 - 400 A |
| Certificaciones/conformidad | CAT III 1000 V |
| Color | Azul/gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 19,7 x 7 x 4 cm |
| Mostrar más |