Learn More
Agar para recuento en placa (PCA) prepesado
Código de producto. 15802477
Click to view available options
Cantidad:
10 x bolsitas para medio de 8 l
20 x bolsitas para medio de 1 l
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 15802477
Marca: Thermo Scientific Oxoid PW03258L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Acelere el flujo de trabajo en la preparación de medios para la enumeración de recuentos viables totales en alimentos, leche y productos lácteos con sobres de medio prepesados.
Acelere el flujo de trabajo en la preparación de medios de cultivo microbiano para la enumeración de recuentos viables totales (TVC) en alimentos, leche y productos lácteos con el agar para recuento en placa prepesado Thermo Scientific™.Los sobres prepesados de medios de cultivo deshidratados Thermo Scientific™ Oxoid™ están diseñados para un solo uso en la preparación de volúmenes de 1 u 8 litros de medio de cultivo.Ahorre un valioso tiempo y comience rápidamente las pruebas gracias a que ya no es necesario pesar el polvo: solo tiene que rasgar el sobre y verter su contenido.
El agar para recuento en placa prepesado es equivalente al medio recomendado por la APHA1y el PHLS2 para el recuento en placa de microorganismos en alimentos, leche y otros productos lácteos. Forma parte de la gama de medios de cultivo deshidratados y bien caracterizados de uso más frecuente, ahora disponible en cómodos envases de papel de aluminio prepesados.
Solo tiene que abrir el sobre del medio que desee, añadirlo al volumen de agua necesario, mezclar y usar el autoclave como es habitual.
  • Eficaz: elija entre la amplia gama de formatos de medios prepesados y así reducirá el tiempo de preparación y manipulación y conseguirá una productividad máxima
  • Práctico: los sobres de rasgar y verter permiten una producción del medio más rápida y simplifican el flujo de trabajo
  • Conforme: los contrastados y validados formatos otorgan seguridad y un rendimiento de confianza
  • Productivo: reduzca la manipulación y el pesaje habituales de los medios de cultivo deshidratados y pase más tiempo en tareas de valor añadido.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar para recuento en placa (PCA) prepesado
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 10 x bolsitas para medio de 8 l
Para uso en laboratorio.