Learn More
Thermo Scientific™ Agar MYP (manitol-yema de huevo y polimixina) prepesado
Código de producto. 15852477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x bolsitas para medio de 8 l
20 x bolsitas para medio de 1 l
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15852477 20 x bolsitas para medio de 1 l 1 set
15862477 10 x bolsitas para medio de 8 l 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15852477 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PW09291L
Acelere el flujo de trabajo en la preparación de medios para la enumeración deBacillus cereus en muestras de alimentos con los sobres de medio prepesados.
Acelere su flujo de trabajo al preparar un medio de cultivo microbiano para la enumeración de Bacillus cereus en muestras de alimentos con el agar MYP (manitol-yema de huevo y polimixina) prepesado Thermo Scientific™.Los sobres prepesados de medios de cultivo deshidratados Thermo Scientific™ Oxoid™ están diseñados para un solo uso en la preparación de volúmenes de 1 u 8 litros de medio de cultivo.Ahorre un valioso tiempo y comience rápidamente las pruebas gracias a que ya no es necesario pesar el polvo: solo tiene que rasgar el sobre y verter su contenido.
El agar MYP prepesado es equivalente al medio desarrollado por Mossel et al.1 Forma parte de la gama de medios de cultivo deshidratados y bien caracterizados de uso más frecuente, ahora disponible en cómodos envases de papel de aluminio prepesados.
Solo tiene que abrir el sobre del medio que desee, añadirlo al volumen de agua necesario, mezclar y usar el autoclave como es habitual.
  • Eficiente: elija entre la amplia gama de formatos de medios prepesados y así reducirá el tiempo de preparación y manipulación y conseguirá una productividad máxima
  • Cómodo: los sobres de rasgar y verter permiten una producción del medio más rápida y simplifican los flujos de trabajo
  • Conforme: los contrastados y validados formatos otorgan seguridad y un rendimiento de confianza
  • Productivo: reduzca la manipulación y el pesaje habituales de los medios de cultivo deshidratados y pase más tiempo en tareas de valor añadido.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar MYP (manitol-yema de huevo y polimixina) prepesado
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 20 x bolsitas para medio de 1 l
Para uso en laboratorio.