Learn More
Thermo Scientific™ Agar de cloranfenicol presuplementado con rosa de bengala y diclorán (DRBC) (ISO) (deshidratado)
Código de producto. p-7079181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13245929 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13245929
Marca: Thermo Scientific™ CM1149B
Aísle y cuente levaduras y mohos asociados al deterioro de los alimentos con este medio DRBC presuplementado al mismo tiempo que inhibe las bacterias no objetivo.
Aísle y cuente levaduras y mohos asociados al deterioro de los alimentos con la base de agar de cloranfenicol presuplementado con rosa de bengala y diclorán (DRBC) (ISO) (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™, de acuerdo con la norma ISO 21527-1: 2008. Debido a la presencia del antibiótico cloranfenicol en la formulación, el medio ofrece selectividad frente a bacterias y reduce la manipulación de productos químicos perjudiciales en el laboratorio.
Utilice la base de agar de cloranfenicol presuplementado con rosa de bengala y diclorán (DRBC) para el aislamiento selectivo y el recuento de levaduras y mohos viables en productos alimentarios con una actividad del agua superior a 0,95 aw.
  • Cumple la norma ISO 21527-1: 2008.
  • Selectivo para muestras de levaduras y mohos viables en muestras de alimentos.
El DRBC (ISO) es una modificación del medio original de cloranfenicol con rosa de bengala1 y se diferencia en que el contenido de rosa de bengala se ha optimizado añadiendo diclorán y modificando el pH a 5,6.
La introducción del cloranfenicol en este medio suprime el crecimiento bacteriano, lo que permite que crezcan mohos y levaduras. La inhibición de la proliferación de mohos y la limitación del tamaño de las colonias da lugar a una mejora del recuento y la detección. La reducción del pH del agar DRBC (ISO) aumenta la inhibición de levaduras mediante la rosa de bengala. El agar DRBC (ISO) presuplementado contiene 0,1 g por litro de cloranfenicol en la base de agar. Esto elimina la necesidad de suplementación y manipulación del cloranfenicol.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agar de cloranfenicol presuplementado con rosa de bengala y diclorán (DRBC) (ISO) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g