Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar presuplementado con diclorán-glicerol al 18 % (DG18) (ISO) (deshidratado)
Código de producto. 15209832
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
15209832 500 g cada uno
1 options
Código de producto. 15209832
Marca: Thermo Scientific™ CM1151B
Aísle y cuente levaduras y mohos xerófilos de alimentos deshidratados o semideshidratados con el medio DG18 al mismo tiempo que inhibe las bacterias no objetivo.
Aísle y cuente levaduras y mohos asociados al deterioro de los alimentos con la base de agar presuplementado con diclorán-glicerol al 18 % (DG18) (ISO) Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado), de acuerdo con la norma ISO 21527-2: 2008. Debido a la presencia del antibiótico cloranfenicol en la formulación, el medio ofrece selectividad frente a bacterias y reduce la manipulación de productos químicos perjudiciales en el laboratorio.
El uso de agar presuplementado con diclorán-glicerol al 18 % (DG18) (ISO) para la enumeración y el aislamiento de mohos xerófilos en alimentos deshidratados o semideshidratados, como especias, frutas pasas, confitería, cereales, frutos secos, carne seca y productos derivados del pescado.
  • Cumple la norma BS ISO 21527-2: 2008.
  • Facilita el recuento de colonias: contiene el agente antifúngico diclorán, que inhibe la proliferación de Mucoraceous fungi y limita el tamaño de las colonias de otros géneros.
El agar presuplementado con diclorán-glicerol (DG18) (ISO) es un medio de cultivo deshidratado formulado según la norma BS ISO 21527-2: 2008 Microbiología de los alimentos para consumo humano y alimentación animal. Enumeración de levaduras y mohos, parte 1. Técnica de recuento de colonias en productos con una actividad del agua inferior o igual a 0,951.
La formulación contiene glicerol al 18 % (m/m), lo que disminuye la actividad del agua (aW) de 0,999 a 0,95.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Base de agar presuplementado con diclorán-glicerol al 18 % (DG18) (ISO) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pre Supplemented DG18 (ISO) Agar Base
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Citric acid, Chloramphenicol