Learn More
Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursor
Código de producto. p-7184675
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10782307
Marca: Ambion™ AM17100
Precursor de miARN Pre-miR™
Las moléculas precursoras de miARN Invitrogen son pequeñas moléculas de ARN bicatenario, modificadas químicamente y diseñadas para imitar miARN maduros endógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Contenido y almacenamiento El miARN pre-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C.
Descripción Molécula precursora de miARN Pre-miR™, 5 nmol, líquido, proteger contra daños físicos, aislar de sustancias incompatibles, almacenar en el recipiente original
Tipo de producto final Molécula precursora de miARN Pre-miR™
Tipo de empaquetado 1 unidad
Línea de productos Ambion, Pre-Mir
Tipo de producto Molécula precursora de miARN Pre-miR™
Cantidad 5 nmol
Tamaño de muestra 5 nmol
Formulario Líquido