Descripción
- Se utiliza para el procesamiento de hueso, cabello, uñas, semillas, maíz y frutos secos
- Tubos de polipropileno de 7 ml cerrados con tapón de rosca
- Se puede esterilizar en autoclave a 121 °C
- Velocidad máxima de centrifugación de 5000 x g.
- Intervalo de procesamiento: De 1 ml a 5 ml
- Longitud sin tapón: 57mm
- Longitud con tapón: 60mm
- Diámetro: 15,3mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros |
| Capacidad (métrico) | 7 mL |
| Tamaño de partículas | 2,4 mm |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 1 a 5 |
| Diámetro (métrico) | 15,3 mm |
| Longitud (métrico) | 57 mm (sin tapón); 60 mm (con tapón) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | metálica |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el procesamiento de hueso, cabello, uñas, semillas, maíz y frutos secos |
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador Bead Mill 24 |