Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón de goma preperforado sin agujeros
Código de producto. 11714538
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Color unitSize
11714538 Azul paquete de 20
1 options
Código de producto. 11714538
Marca: Saint Gobain Life Sciences 20304120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tapones para una gran variedad de aplicaciones. Los tapones de caucho sin orificios Saint Gobain Performance Plastics™ son idóneos para la transferencia química.
  • Diseñado para mantener seguro el contenido del recipiente
  • Ideal para asegurar recipientes de vidrio, metal y plástico
  • Facilidad de uso:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 35 mm
Cantidad 20/paq.
Color Azul
Diameter (Metric) Bottom 34 mm
Diámetro del área superior (métrico) 41 mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapones de caucho natural