Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PEEK precortados en bobina de 5 pies
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los tubos de PEEK Thermo Scientific™ precortados en bobinas de 5 pies se pueden cortar a la longitud deseada.
- Amplia compatibilidad química
- Biocompatible
- Se puede utilizar con accesorios de apriete manual estándar
- Resistentes a la mayoría de los disolventes orgánicos. Sin embargo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el diclorometano, el THF y el DMSO no se recomiendan.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | HPLC |
| Tipo | Tubos para HPLC |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Diámetro interior (imperial) | 0,007 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,18 mm |
| Longitud global (imperial) | 1,5 m (5 pies) |
| Longitud global (métrico) | 1,524 m |
| Material | PEEK |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.