Learn More
Brannan Termómetro de sonda plegable precalibrado
Código de producto. 17806905
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a 250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17806905
Marca: Brannan TC002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetro de alta precisión precalibrado a dos puntos de temperatura fijos. Se suministra con certificado de calibración trazable.
  • Sonda plegable para un uso conveniente y fácil almacenamiento
  • La sonda de acero inoxidable se ajusta de 0° a 180°
  • Protección a IP65
  • Se suministra con un certificado de calibración trazable de 2 puntos
  • Puntos de calibración 0°C y 90°C
  • Rango de temperatura -50 a +250 °C/F
  • Tiempo de detección de temperatura de un segundo
  • Correa para la muñeca, batería e instrucciones incluidas
Especificaciones
Puntos de calibración 0°C to 90°C
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Visualizar cotas 15 x 32 mm
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Testing the temp of solid or liquid
Altura (imperial) 1.77 in.
Altura (métrico) 4.5 cm
Incluye Pila y manual de instrucciones
Longitud (métrico) 12.5 cm
Material Plastic
Tiempo de medición 1 second
Modelo 31/175/0
Tipo de sonda Acero inoxidable
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 0.136 lb.
Peso (métrico) 62 g
Anchura (imperial) 0.70 in.
Almacenamiento de datos None
Temperatura máx. (imperial) 482 °F
Temperatura máxima 250 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58°F to 482°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a 250 °C
Calibrated 2 Point Traceable
Para utilizar con (equipo) Soil or Liquid
Duración de la batería 1 Year
Batería, tipo LR44
Exactitud at -50/-21 ±4°C, -20/-1 ±1.5°C, 0/100°C ±1°C
Subdivisión 0.1
Immersion Length 30 mm
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 1.8 cm
Clasificación IP IP65