missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRE-084 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16427468
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16427468

Marca: Medchem Express HY18100A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PRE-084 hydrochloride is a highly selective σ1 receptor (S1R) agonist, with an IC50 of 44 nM. PRE-084 hydrochloride exhibits good neuroprotective effects, can improve motor function and motor neuron survival in mice. PRE-084 hydrochloride also can ameliorate myocardial ischemia-reperfusion injury in rats by activating the Akt-eNOS pathway.

PRE-084 hydrochloride is a highly selective σ1 receptor (S1R) agonist, with an IC50 of 44 nM. PRE-084 hydrochloride exhibits good neuroprotective effects, can improve motor function and motor neuron survival in mice. PRE-084 hydrochloride also can ameliorate myocardial ischemia-reperfusion injury in rats by activating the Akt-eNOS pathway.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PRE-084 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 75136-54-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28ClNO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (96.08 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (94.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1(C2=CC=CC=C2)CCCCC1)OCCN3CCOCC3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 353.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.88
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado