Learn More
PRE-084 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
PRE-084 hydrochloride is a highly selective σ1 receptor (S1R) agonist, with an IC50 of 44 nM. PRE-084 hydrochloride exhibits good neuroprotective effects, can improve motor function and motor neuron survival in mice. PRE-084 hydrochloride also can ameliorate myocardial ischemia-reperfusion injury in rats by activating the Akt-eNOS pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PRE-084 hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 75136-54-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H28ClNO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 34 mg/mL (96.08 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (94.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1(C2=CC=CC=C2)CCCCC1)OCCN3CCOCC3.[H]Cl |
| Mostrar más |