missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRDX3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17919012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17919012 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17919012

Marca: Invitrogen™ PA5144238

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRDX3 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), IP, ELISA

Peroxiredoxin (Prx) is a growing peroxidase family, whose mammalian members have been known to connect with cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Many isoforms (about 50 proteins), collected in accordance to the amino acid sequence homology, containing active site cysteine residue, and the thiol-specific antioxidant activity, distribute throughout all the kingdoms. Among them, mammalian Prx consists of 6 different members grouped into typical 2-Cys, atypical 2-Cys Prx, and 1-Cys Prx. Except Prx VI belonging to 1-Cys Prx subgroup, the other five 2-Cys Prx isotypes have the thioredoxin-dependent peroxidase (TPx) activity utilizing thioredoxin, thioredoxin reductase, and NADPH as a reducing system. Mammalian Prxs are 20-30 kilodalton in molecular size and vary in subcellular localization: Prx I, II, and VI in cytosol, Prx III in mitochondria, Prx IV in ER and secretion, Prx V showing complicated distribution including peroxisome, mitochondria and cytosol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRDX3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
génica PRDX3
N.º de referencia del gen P20108, P30048
Alias de gen antioxidant protein; antioxidant protein 1; anti-oxidant protein 1; Aop1; AOP-1; AW822249; D0Tohi1; Ef2l; HBC189; Mer5; mitochondrial thioredoxin dependent peroxide reductase; mitochondrial Trx dependent peroxide reductase; perioredoxin-3; peroxiredoxin 3; peroxiredoxin III; Peroxiredoxin-3; Prdx3; PRO1748; Protein MER5; Protein MER5 homolog; Prx; Prx 3; PRx III; Prx3; PRX-3; Prx-III; SP22; SP-22; TDXM; thioredoxin-dependent peroxide reductase, mitochondrial
Símbolos de los genes PRDX3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Thioredoxin-dependent peroxide reductase, mitochondrial protein (63-256AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10935, 11757
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.