missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prazosin hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Prazosin hydrochloride is a well-tolerated, CNS-active α1-adrenergic receptor antagonist for the research of high blood pressure and alcohol use disorders. Prazosin hydrochloride potently inhibits Norepinephrine (NE)-stimulated 45Ca efflux with an IC50 of 0.15 nM.Prazosin hydrochloride inhibits organic cation transporters OCT-1 and OCT-3 with IC50s of 1.8, and 13 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prazosin hydrochloride |
| CAS | 19237-84-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H22ClN5O4 |
| Cantidad | 200 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 14.29 mg/mL (34.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.59 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)CC1)C4=CC=CO4.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 419.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.86 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?