Learn More
Praseodimio, solución estándar de AAS, Specpure™, Pr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359179
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11359179 100 mL 100 ml
11326369 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11359179
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088088.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011174
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium, AAS standard solution
Nombre de nota Pr 1000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración Pr6O11 in 5% HNO3
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure