Learn More
Solución de praseodimio para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12917403 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12917403 100 mL Frasco 100 ml
12907403 50 mL Frasco 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12917403 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 643 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular Pr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prasedymium
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 100 mL