missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pranlukast, MedChemExpress
Descripción
Pranlukast is a highly potent, selective and competitive antagonist of peptide leukotrienes. Pranlukast inhibits [3H]LTE4, [3H]LTD4, and [3H]LTC4 bindings to lung membranes with Kis of 0.63±0.11, 0.99±0.19, and 5640±680 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pranlukast |
| CAS | 103177-37-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H23N5O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | ONO-1078 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (69.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(NC1=C2C(C(C=C(C3=NNN=N3)O2)=O)=CC=C1)C4=CC=C(OCCCCC5=CC=CC=C5)C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 481.5 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?