missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pramiracetam, MedChemExpress

Código de producto. p-200096793
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16441266 200 mg 200 miligramos
16403377 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16441266

Marca: Medchem Express HY17455

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.

Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pramiracetam
CAS 68497-62-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H27N3O2
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM)
SMILES O=C(NCCN(C(C)C)C(C)C)CN1C(CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 269.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.