Learn More
Pramiracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16441266
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
50 miligramos
16441266 200 mg 200 miligramos
16403377 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16441266
Marca: Medchem Express HY17455
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pramiracetam
CAS 68497-62-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H27N3O2
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM)
SMILES O=C(NCCN(C(C)C)C(C)C)CN1C(CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 269.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation