Learn More
Pramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pramipexole dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 104632-25-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H19Cl2N3S |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM) |
| SMILES | NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCCC)CC2.[H]Cl.[H]Cl |
| Mostrar más |