missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRAME Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1E9G9, Proteintech

Código de producto. p-7227469 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17701149 20 μL 20 microlitros
17791139 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17701149

Marca: Proteintech 680971IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRAME Monoclonal antibody specifically detects PRAME in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for WB, ELISA

Especificaciones

Antígeno PRAME
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E9G9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC009011
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23532
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.