Learn More
PRAME Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1E9G9, Proteintech
Código de producto. 17791139 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17791139 150 μL 150 microlitros
17701149 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17791139
Marca: Proteintech 680971IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
PRAME Monoclonal antibody specifically detects PRAME in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for WB, ELISA
Especificaciones
Antígeno PRAME
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E9G9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC092414
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23532
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b