missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pradigastat, MedChemExpress

Código de producto. 16487018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487018 10 mg 10 miligramos
16493067 50 mg 50 miligramos
16429567 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487018

Marca: Medchem Express HY16278

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pradigastat (LCQ-908) is a potent, selective and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor. Pradigastat has anti-obesity and anti-diabetic effects.

Pradigastat (LCQ-908) is a potent, selective and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor. Pradigastat has anti-obesity and anti-diabetic effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pradigastat
CAS 956136-95-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24F3N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo LCQ-908
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (36.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=NC=C(NC4=CC=C(C(F)(F)F)N=C4)C=C3)C=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 455.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.