Learn More
Invitrogen™ PR10A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16561192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16561192 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16561192
Marca: Invitrogen™ PA598368
Rabbit Polyclonal Antibody
PR10A Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Involved in the biosynthesis of the common precursor of all benzylisoquinoline alkaloids such as morphine, sanguinarine, codeine or berberine. Condenses dopamine and pyruvic acid or 4-hydroxyphenylpyruvate. [Uniprot].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PR10A
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Alias de gen CjPR10A; Pathogenesis related protein 10A; S-norcoclaurine synthase 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Coptis japonica S-norcoclaurine synthase 2 protein (20-196AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG