Learn More
Hoefer™ Colector de transferencia slot blot PR 648
Descripción
Includes
Bloque superior, bloque de soporte de la membrana con junta tórica, bloque inferior con conector, conector QuickFit con junta tórica, seis tornillos de fijación, plantilla para corte de membranas
Cuarenta y ocho ranuras en una rejilla de 4 × 12 vacía en una sola cámara inferior dotada de un accesorio para acoplar una bomba de vacío o un aspirador para extraer muestras a través de la ranura. Cada ranura tiene 6 mm de largo y 0,80 mm de ancho, y expone 4,8 mm2 de membrana.
- El reborde que rodea cada ranura garantiza un sellado eficaz y evita la contaminación cruzada entre los pocillos
- La cuadrícula alfanumérica facilita la aplicación precisa de las muestras
- Los pasadores de alineación garantizan un montaje rápido y sencillo
- Las membranas manchadas en la ranura de inmunotransferencia, o autorradiogramas hechos de las membranas, son fácilmente cuantificables por densitometría
- Construcción acrílica robusta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Colector de ranuras de inmunotransferencia |
| Incluye | Bloque superior, bloque de soporte de membrana con junta tórica, bloque inferior con conector, conector QuickFit™ con junta tórica, 6 tornillos de fijación, plantilla de corte de membrana |
| Material | Acrílico |
| Número de ranuras | 48 |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Volumen de la muestra (métrico) | 1 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8 x 15,5 x 12 cm |
| Longitud (imperial) | 3,14 in |
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Mostrar más |