missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PQR620, MedChemExpress

Código de producto. 16409456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16409456 50 mg 50 miligramos
16424216 100 mg 100 miligramos
16420499 1 mg 1 miligramo
16415497 5 mg 5 miligramos
16402758 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16409456

Marca: Medchem Express HY100026

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PQR620 is an orally bioavailable and selective brain penetrant inhibitor of mTORC1/2.

PQR620 is an orally bioavailable and selective brain penetrant inhibitor of mTORC1/2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PQR620
CAS 1927857-56-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25F2N7O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (14.37 mM; Need warming)
SMILES [H][C@]1(CC[C@]([H])2COC1)N2C3=NC(N4[C@]5([H])CC[C@]([H])4COC5)=NC(C6=CN=C(N)C=C6C(F)F)=N3
Peso molecular (g/mol) 445.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.47
Porcentaje de pureza 97.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.