Learn More
PQ401, MedChemExpress
Código de producto. 16465808
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16465808
Marca: Medchem Express HY13686
MedChemExpress PQ401 is a potent inhibitor of IGF-IR signaling. PQ401 inhibits IGF-I-stimulated IGF-IR autophosphorylation with an IC50 of 12.0 μM in a series of studies in MCF-7 cells. PQ401 is effective at inhibiting IGF-I-stimulated growth of MCF-7 cells (IC50, 6 μM). PQ401 is a potential agent for breast and other IGF-I-sensitive cancers. PQ401 induces caspase-mediated apoptosis.
PQ401 is a potent inhibitor of IGF-IR signaling. PQ401 inhibits IGF-I-stimulated IGF-IR autophosphorylation with an IC50 of 12.0 μM in a series of studies in MCF-7 cells. PQ401 is effective at inhibiting IGF-I-stimulated growth of MCF-7 cells (IC50, 6 μM). PQ401 is a potential agent for breast and other IGF-I-sensitive cancers. PQ401 induces caspase-mediated apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PQ401
CAS 196868-63-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16ClN3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (41.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC(C)=NC2=CC=CC=C12)NC3=C(OC)C=CC(Cl)=C3
Peso molecular (g/mol) 341.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.79
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.