Learn More
Cowie Technology™ Recuperador de barras de agitación de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
350mm
450mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla.La barra agitadora de polipropileno es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas.Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
- Inerte y a prueba de fugas
- Moldeado en polipropileno puro aprobado por la FDA
- Imán Alnico V
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Retirada de las barras agitadoras de los recipientes |
| Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras de PTFE |
| Diámetro (métrico) | 10mm |
| Longitud (métrico) | 350mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Recuperador de barra de agitación de polipropileno |