Description
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla.La barra agitadora de polipropileno es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas.Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
- Inerte y a prueba de fugas
- Moldeado en polipropileno puro aprobado por la FDA
- Imán Alnico V
- Esterilizable en autoclave
Spécification
Spécification
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Retirada de las barras agitadoras de los recipientes |
| Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras de PTFE |
| Diámetro (métrico) | 10mm |
| Longitud (métrico) | 450mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Recuperador de barra de agitación de polipropileno |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?