Descripción
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla.La barra agitadora de polipropileno es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas.Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
- Inerte y a prueba de fugas
- Moldeado en polipropileno puro aprobado por la FDA
- Imán Alnico V
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Retirada de las barras agitadoras de los recipientes |
| Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras de PTFE |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Cantidad | 1 unidad |