Learn More
PPT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7088347 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16827573 20 μL 20 microlitros
16817573 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16827573
Marca: Proteintech 108871AP20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a small glycoprotein involved in the catabolism of lipid-modified proteins during lysosomal degradation. The encoded enzyme removes thioester-linked fatty acyl groups such as palmitate from cysteine residues. Defects in this gene are a cause of infantile neuronal ceroid lipofuscinosis 1 (CLN1, or INCL) and neuronal ceroid lipofuscinosis 4 (CLN4). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno PPT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PPT1
N.º de referencia del gen O88531, P45479, P50897
Alias de gen CLN1, INCL, Palmitoyl protein hydrolase 1, PPT, PPT 1, PPT1
Símbolos de los genes Ppt1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPT1 Fusion Protein Ag1131
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19063, 29411, 5538
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG