Learn More
Bohlender™ Acoplamientos roscados de PPS con rosca GL y junta de PTFE/FPM
Descripción
- Dos tapones de rosca de PPS (hasta + 250 °C) o PBTP (+ 180 °C) con rosca GL y una junta de PTFE/FPM
- Pieza de conexión de PTFE
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PPS |
| Longitud global (métrico) | 15 mm |
| Para utilizar con | Para rosca GL 14 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Acoplamientos roscados |