Learn More
Bohlender™ Tapones de rosca giratorios de PPS BOLA™
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con D.E. de 6,0mm
Para tubos con D.E. de 8mm
Para tubos con DE de 6 mm
Para tubos con DE de 8 mm
Tamaño de rosca:
GL 18
GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las sondas o los tubos se insertan primero a través del accesorio, después este se atornilla en el cuello GL y el elemento insertado se puede fijar en la posición requerida.
- Tapón de rosca de PPS
- Piezas internas de PTFE
- Soporta presión de hasta 5 bar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PPS |
| Para utilizar con | Para tubos con DE de 6 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Presión máxima | 5 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Tapón de rosca giratorio |