Learn More
KNF™ Neuberger Bomba de vacío PPS/PTFE
Bomba de diafragma oscilante, compacta, versátil y sin aceite para un funcionamiento sin contaminación y sin mantenimiento. La bomba de vacío KNF Neuberger™ PPS/PTFE está disponible en diferentes tamaños/capacidades y versiones con mayor resistencia a productos químicos.
Marca:  KNF™ Neuberger 043652/043654
Código de producto. 10038661
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Compacto y multiuso
  • Puede usarse como un compresor pequeño o como un sistema de vacío
  • Adecuado para aspiración/filtración al vacío, extracción en fase sólida, desgasificación
  • Disponible en varias versiones dependiendo del contacto del material
  • Versiones KT disponibles para gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
  • Buena resistencia química
  • El diafragma oscilante dentro del cabezal de la bomba permite un funcionamiento sin aceite, sin contaminación y sin mantenimiento
  • Transferencia 100 % sin aceite
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Alto nivel de estanqueidad a gases
  • Se suministra con patas de goma y cable de alimentación de 2 m
Especificaciones
Especificaciones
230 V, 50 Hz, 65 W
PPS, PTFE
2,5 kg
5°C
50 Hz
192 mm
2bar
90 mm
65 W
40 °C
11,5 l/min
157 mm
Bomba de vacío
230 V