Learn More
KNF™ Bomba de vacío de PPS/PTFE
Código de producto. p-8007287
Change view
Click to view available options
Caudal:
LPM 16
LPM 30
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10661633 LPM 16 cada uno
10018521 LPM 30 cada uno
2 options
Código de producto. 10661633
Marca: KNF™ 057012/055163
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de diafragma oscilante, compacta, versátil y sin aceite para un funcionamiento sin contaminación y sin mantenimiento. La bomba de vacío KNF Neuberger™ PPS/PTFE está disponible en diferentes tamaños/capacidades y versiones con mayor resistencia a productos químicos.
  • Compacto y multiuso
  • Puede usarse como un compresor pequeño o como un sistema de vacío
  • Adecuado para aspiración/filtración al vacío, extracción en fase sólida, desgasificación
  • Disponible en varias versiones dependiendo del contacto del material
  • Versiones KT disponibles para gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
  • Buena resistencia química
  • El diafragma oscilante dentro del cabezal de la bomba permite un funcionamiento sin aceite, sin contaminación y sin mantenimiento
  • Transferencia 100 % sin aceite
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Alto nivel de estanqueidad a gases
  • Se suministra con patas de goma y cable de alimentación de 2 m
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 100 W
Fondo (métrico) 90 mm
Material PPS, PTFE
Vataje 100 W
Peso (métrico) 4 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 5°C
Caudal LPM 16
Frecuencia 50 Hz
Altura global (métrico) 141 mm
Longitud global (métrico) 280 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío
Aplicaciones Para la evacuación, transferencia y compresión de aire o vapores neutros ligeramente agresivos o corrosivos
Presión máxima 0,5 bar
Tensión 230 V