Learn More
Bohlender™ Piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE
Descrizione
- Buena resistencia química
- Adecuados para temperaturas de - 50 a + 250 °C
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PPS, PTFE |
| Para utilizar con | Para tubos con DE de 1,6mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Incluye | Un anillo en V (PPS), un anillo cónico y uno de sellado (ambos de PTFE) y una junta tórica |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Piezas internas HT de repuesto de PPS/PTFE |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?