Learn More
Bohlender™ Piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE
Descripción
- Buena resistencia química
- Adecuados para temperaturas de - 50 a + 250 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PPS, PTFE |
| Para utilizar con | Para tubos con DE de 3,2 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Incluye | Un anillo en V (PPS), un anillo cónico y uno de sellado (ambos de PTFE) y una junta tórica |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Tipo de producto | Piezas internas HT de repuesto de PPS/PTFE |