Learn More
Bohlender™ Múltiples distribuidores de PPS y PTFE para frascos
Click to view available options
Capacidad:
Cuatro cuellos
Tres cuellos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Resistentes a la temperatura de desde los − 20 °C a los + 200 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Apto para vacío
- Tapón de rosca negro de PPS para frasco de rosca GL 45, cuerpo de PTFE
- Inserción de tubos con un D.E. máximo de 14 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | Tres cuellos |
| Color | Negro, Blanco |
| Descripción | Tamaño del cuello GL 25 |
| Para utilizar con (aplicación) | Inserción/extracción de líquidos |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), PPS |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De − 20° a + 200 °C |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
| Acabado del cuello | 6 mm |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con distribuidor múltiple |
| Mostrar más |