Learn More
Bohlender™ Unión de rosca PPS HT BOLA™
Código de producto. 10649411
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con D.E. de 10mm
Para tubos con D.E. de 2mm
Para tubos con D.E. de 3mm
Para tubos con D.E. de 4mm
Para tubos con D.E. de 6mm
Para tubos con D.E. de 8mm
Para tubos con DE de 12 mm
Para tubos con DE de 6 mm
Para tubos con DE de 8 mm
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10649411
Marca: Bohlender™ D63074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas uniones de rosca para la conexión de equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal. Las uniones de rosca PPS HT Bohlender™ BOLA™ son ideales para fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción.
  • Tapones de rosca de PPS en negro
  • Piezas internas: Un anillo en V de PPS, una junta tórica de FKM y un anillo cónico y uno de sellado de PTFE
  • Para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
  • Buena resistencia química
  • El medio solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA
Material PPS
Para utilizar con Para tubos con D.E. de 10mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tamaño de rosca GL 25
Color Negro
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Junta de rosca HT