Learn More
Bohlender™ Unión de rosca PPS HT BOLA™
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con D.E. de 10mm
Para tubos con D.E. de 2mm
Para tubos con D.E. de 3mm
Para tubos con D.E. de 4mm
Para tubos con D.E. de 6mm
Para tubos con D.E. de 8mm
Para tubos con DE de 12 mm
Para tubos con DE de 6 mm
Para tubos con DE de 8 mm
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Tapones de rosca de PPS en negro
- Piezas internas: Un anillo en V de PPS, una junta tórica de FKM y un anillo cónico y uno de sellado de PTFE
- Para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
- Buena resistencia química
- El medio solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | Para tubos con DE de 12 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 25 |
| Color | Negro |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Tipo de producto | Junta de rosca HT |