Learn More
MP Biomedicals™ PPS para kit FastDNA SPIN para suelo
Código de producto. 15222830 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Todos los adaptadores FastPrep
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15222830 Todos los adaptadores FastPrep 1 ml
1 options
Código de producto. 15222830 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116560203
PPS es un componente del kit FastDNA™ para suelo. Para uso exclusivo en investigación (RUO). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.
Aplicaciones: PPS es un componente del kit FastDNA™ para suelo.
Declaración de uso: Para uso exclusivo en investigación (RUO). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas. Todos los reactivos del kit FastDNA son estables a temperatura ambiente (15-30 °C). La vida útil se puede ampliar almacenando el producto a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Protein Precipitation Solution
Para utilizar con (equipo) Todos los adaptadores FastPrep
Cantidad de embalaje 25 mL
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.