missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP3CA Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16811634 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16811634 150 μL 150 microlitros
16821634 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16811634

Marca: Proteintech 134221AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Calcineurin plays an important role in the T-cell receptor-mediated signal transduction pathway. The protein encoded by this gene binds specifically to the activated form of calcineurin and inhibits calcineurin-mediated signal transduction. The encoded protein is found in the nucleus and contains a leucine zipper domain as well as several PEST motifs, sequences which confer targeted degradation to those proteins which contain them. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding two different isoforms.

Especificaciones

Antígeno PPP3CA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PPP3CA
N.º de referencia del gen P63328, Q08209
Alias de gen Calcineurin A alpha, CALN, CALNA, CALNA1, CAM PRP catalytic subunit, CCN1, CNA, CNA1, PPP2B, PPP3CA
Símbolos de los genes Ppp3ca
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPP3CA Fusion Protein Ag4203
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19055, 5530
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.