missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP2R5D Monoclonal Antibody (OTI3B3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17593463 30 μL 30 microlitros
17573463 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17593463 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804105S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PPP2R5D Monoclonal antibody specifically detects PPP2R5D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Specifica

Antígeno PPP2R5D
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TFB1M
N.º de referencia del gen Q8WVM0
Alias de gen B56D; B'delta; MGC2134; MGC8949; MRD35; PP2A B subunit isoform B56-delta; PP2A B subunit isoform B'-delta; PP2A B subunit isoform PR61-delta; PP2A B subunit isoform R5-delta; PP2A, B subunit, B' delta isoform; PP2A, B subunit, B56 delta isoform; PP2A, B subunit, PR61 delta isoform; PP2A, B subunit, R5 delta isoform; PP2CB; Ppp2r5d; protein phosphatase 2 regulatory subunit B'delta; protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), delta isoform; protein phosphatase 2, regulatory subunit B', delta; protein phosphatase 2, regulatory subunit B', delta isoform; Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, delta isoform; serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit delta isoform; TEG-271; testis expressed gene 271; Tex271
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 116-346 of human TFB1M produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.