missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PPP2R3C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15878683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15878683 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15878683

Marca: Invitrogen™ PA570277

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.

P2R3C may regulate MCM3AP phosphorylation through phosphatase recruitment. It may play a role in the activation-induced cell death of B-cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPP2R3C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Ppp2r3c
N.º de referencia del gen Q6AXZ3
Alias de gen 4930511A21Rik; 5730412A08Rik; C14orf10; chromosome 14 open reading frame 10; G4-1; G5pr; hypothetical protein LOC533147; MNCb-1932; phosphatase subunit gene g4-1; Ppp2r3c; protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B''; protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B'', gamma; protein phosphatase 2 regulatory subunit B'', gamma; protein phosphatase 2 regulatory subunit B''gamma; protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', gamma; protein phosphatase subunit G5PR; RGD1309207; rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.6A; Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.6A/6C; rhabdomyosarcoma antigen Mu-RMS-40.6C; serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' gamma subunit; serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' subunit gamma; similar to phosphatase subunit gene g4-1; zgc:55473
Símbolos de los genes Ppp2r3c
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human PPP2R3C (aa 58-107).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 362739
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.