missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP2R2A Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147345
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147345 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147345 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP306295CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP2R2A Polyclonal antibody specifically detects PPP2R2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPP2R2A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen B55A, B55ALPHA, DKFZp686N05117, FLJ26613, FLJ41727, MGC52248, PP2A subunit B isoform alpha, PP2A subunit B isoform B55-alpha, PP2A subunit B isoform PR55-alpha, PP2A subunit B isoform R2-alpha, PR52A, PR55A, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR 52), alphaisoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR52), alpha isoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, alpha isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha, serine/threonine protein phosphatase 2A, 55 KDA regulatory subunit B, alphaisoform, serine/threonine-protein phosphatase 2A 55 kDa regulatory subunit B alphaisoform
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPP2R2A fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5520
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.